Description
- Mise à zéro rapide à l’aide d’un bouton de réglage du zéro situé à l’extrémité du fléau
- Plateau pour densité relative intégré et encastré au socle de la balance
- Les plateaux de pesée et les couvercles à roulements en acier inoxydable empêchent la rouille et la corrosion
- Les bords des couteaux de précision et roulements en agate à alignement automatique fournissent une sensibilité et une reproductibilité maximales
- Les fléaux à encoches permettent un positionnement précis des poids
- L’amortissement magnétique ralentit les oscillations
Informations sur la commande
Le modèle Dial-O-Gram (S40027) remplace les deux fléaux avant par un cadran Vernier pour des résultats de lecture plus rapides.
Garantie
Cinq ans
Spécification
Spécification
| Diamètre (impérial) du bac externe | 3,5 in |
| Diamètre (métrique) du bac externe | 9 cm |
| Profondeur (impériale) | 7 po |
| Étalonnage | 1 x 0,01 g (faisceau avant), 10 x 1 (deuxième faisceau), 100 |
| Profondeur (impériale) du bac | 0,27 in |
| Profondeur (métrique) | 17,78 cm |
| Profondeur (métrique) du bac | 0,7 cm |
| Hauteur (impériale) | 9 po |
| Hauteur (métrique) | 22,86 cm |
| Modèle | 311-00 |
| Show More |