Learn More
Centralite II, TRC
Code produit 30012238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012238 250 mg 250mg
30011442 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012238 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC256618250MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-92-7
Formule moléculaire C15 H16 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 240.31
Synonyme N,N'-Dimethyl-N,N'-diphenylurea, 1,3-Dimethyl-1,3-diphenylurea, α,β-Dimethylcarbanilide, Dimethylcarbanilide, Methyl Centralite, N,N'-Dimethylcarbanilide, NSC 59781
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-1,3-diphénylurée
SMILES CN(C(=O)N(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Centralite II
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H16N2O/c1-16(13-9-5-3-6-10-13)15(18)17(2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
Poids de la formule 240.1263
Pourcentage de pureté >95%