Learn More
Tork Distributeur à alimentation centrale M2
Code produit 30243761 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Performances
Élévation
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30243761 Performances 1 pièce
30243878 Élévation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243761 Fournisseur Tork Code fournisseur 659008
Expédition estimée: 03-12-2026
Nettoyez les surfaces rapidement grâce au débit illimité qui permet à l'utilisateur de prélever la quantité nécessaire à sa tâche.
  • Amélioration de l'hygiène générale grâce à un nettoyage facile
  • Un mécanisme de verrouillage polyvalent contribue à limiter les abus.
  • Son utilisation à une main le rend facile à utiliser
  • Distribution à flux libre pour plus de flexibilité et un contrôle optimal de la contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distribution de lingettes à alimentation centrale
Couleur Red, Smoke
Alternate Part Number 7322540430394
Longueur (métrique) 32.2 cm
Largeur (métrique) 24.8 cm
Hauteur (métrique) 35.6 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière
Modèle Performances
Quantité 1 de chaque