Learn More
Tork Distributeur à alimentation centrale M2
Code produit 30243878 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Performances
Élévation
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30243878 Élévation 1 pièce
30243761 Performances 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243878 Fournisseur Tork Code fournisseur 559008
Expédition estimée: 11-12-2026
Nettoyez les surfaces rapidement grâce au débit illimité qui permet à l'utilisateur de prélever la quantité nécessaire à sa tâche.
  • Amélioration de l'hygiène générale grâce à un nettoyage facile
  • Un mécanisme de verrouillage polyvalent contribue à limiter les abus.
  • Son utilisation à une main le rend facile à utiliser
  • Distribution à flux libre pour plus de flexibilité et un contrôle optimal de la contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distribution de lingettes à alimentation centrale
Couleur Noir
Alternate Part Number 7322540349399
Longueur (métrique) 23.9 cm
Largeur (métrique) 22.7 cm
Hauteur (métrique) 36 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière
Modèle Élévation
Quantité 1 de chaque