Learn More
Tork Distributeur Centrefeed, blanc et turquoise
Code produit 31908324 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Lingettes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31908324 Lingettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908324 Fournisseur Tork Code fournisseur 659000
Expédition estimée: 03-12-2026
Solution à haute capacité pour les environnements professionnels où un nettoyage à la main et à la surface est nécessaire.
  • Le distributeur Centrefeed améliore rapidement les niveaux d’hygiène grâce à un design facile à nettoyer.
  • Un design robuste qui résistera à une utilisation intensive.
  • Le fonctionnement et la distribution à une main simplifient l’utilisation du personnel.
  • Un remplissage à grande capacité et sans complications favorise un faible maintien en main.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur M2 du système de rouleaux à alimentation centrale
Couleur Blanc, Bleu
Alternate Part Number 7322540430387
Dimensions (L x l x H) 257 x 239 x 372 mm
Longueur (impériale) 9,4 in
Longueur (métrique) 239 mm
Largeur (impériale) 10,11 in
Largeur (métrique) 257 mm
Hauteur (impériale) 14,6 in
Hauteur (métrique) 372 mm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Haut ouvert
Modèle Dévidage central
Quantité 1