Includes
Ce kit contient deux plaques Centri-Sep™ 96, deux plaques de prélèvement pour PCR à 96 puits et deux feuilles de film ThermalSeal
- Traitement plus rapide que les colonnes d’ultrafiltration
- séparations rapides et efficaces
- Le tampon n’est pas présélectionné
- Taille d’échantillon pratique de 20 à 100 μl
- Format du gel sec
- Conservation à température ambiante
- Format microcentrifugeuse
Order Info
Plaque à 96 puits
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | This kit contains two Centri-Sep™ 96 plates, two 96-well PCR collection plates, and two sheets of ThermalSeal film. |
| Format | 96-well Plate |
| Type d’échantillon | Sequencing Products |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Gamme de produits | Centri-Sep |
| Type de produit | 96-Well Plate |
| Quantité | 2 plaques |
| Conditions d’expédition | Glace |