Spécification
| Vitesse max. | 15 060 tr/min |
| FCR max. | 21 300 x g |
| Hauteur (impériale) extérieure | 8,7 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 22 cm |
| Niveau sonore | <56 dB(A) |
| Minuteur | 10 s à 9:59 h, avec fonction de marche continue |
| Largeur (impériale) extérieure | 9,4 in |
| Largeur (métrique) extérieure | 24 cm |
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Comprend | Sans rotor |
| Afficher plus |