Description
- Étanchéité aux aérosols Eppendorf QuickLock™ couvercles pour une manipulation simple et sûre
- Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
- Programme rotor étendu (par exemple Rotor de 5,0 mL, rotor à godets oscillants pour bandes PCR)
- OptiBowl™ Conçu pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
- Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
- Capacité maximale du rotor : 10 récipients de 5,0 mL
- Vitesse maximale : 21 300 xg (15 060 tr/min)
Spécification
Spécification
| Capacité | 24 x 1.5/2 mL |
| Vitesse max. | 15,060 rpm |
| FCR max. | 21,300 x g |
| Hauteur (impériale) extérieure | 9,5 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 24 cm |
| Niveau sonore | En moyenne de 45 dB(A) au cours des 12 premières minutes et < 51 dB(A) par la suite avec le Rotor FA-24x2 |
| Minuteur | 10 segundos a 9:59 horas, con función de funcionamiento continuo |
| Largeur (impériale) extérieure | 9,5 in |
| Largeur (métrique) extérieure | 24 cm |
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS |
| Afficher plus |