Learn More
Eppendorf Centrifugeuse 5425/5425 R
BIOPHARMA
Code produit 30215967 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5425
Centrifugeuse 5425, DIV
Type de contrôleur:
Boutons rotatifs
Clavier
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Modèle Type de contrôleur Conditionnement
30215967 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425, DIV Clavier 1 pièce
30215964 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 Clavier 1 pièce
30215965 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425, DIV Boutons rotatifs 1 pièce
30215966 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 Boutons rotatifs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30215967 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5405000020
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les centrifugeuses 5425 et 5425 R se distinguent par leur fonctionnement ergonomique et leurs six rotors, avec une vitesse maximale de 21 300 xg, couvrant toutes les applications de biologie moléculaire dans des tubes à partir de 0,2 µm. – 5 mL. Pour les échantillons sensibles à la température, la centrifugeuse réfrigérée 5425 R permet un contrôle précis de la température.
  • Étanchéité aux aérosols Eppendorf QuickLock™ couvercles pour une manipulation simple et sûre
  • Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
  • Programme rotor étendu (par exemple Rotor de 5,0 mL, rotor à godets oscillants pour bandes PCR)
  • OptiBowl™ Conçu pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Capacité maximale du rotor : 10 récipients de 5,0 mL
  • Vitesse maximale : 21 300 xg (15 060 tr/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1.5/2 mL
Vitesse max. 15,060 rpm
FCR max. 21,300 x g
Hauteur (impériale) extérieure 9,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 24 cm
Niveau sonore En moyenne de 45 dB(A) au cours des 12 premières minutes et < 51 dB(A) par la suite avec le Rotor FA-24x2
Minuteur 10 segundos a 9:59 horas, con función de funcionamiento continuo
Largeur (impériale) extérieure 9,5 in
Largeur (métrique) extérieure 24 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD
Comprend Rotor FA-24x2 avec QuickLock™
Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés, reconnaissance automatique des déséquilibres
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Type de contrôleur Clavier
Modèle Centrifugeuse 5425, DIV
Puissance 280 W
Réfrigéré Non
Étalons ES ISO 13485, ES ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366-1, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, ES ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 61326-2-6, EN IEC 63000, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 N.° 61010-1, CAN/CSA-C22.2 N.° 61010-2-020, 47 CFR FCC Parte 15
Tension 230 V
Type de produit Microcentrifugeuse
Type d’affichage LCD