Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 16815110 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
Centrifugeuse 5425
Centrifugeuse 5425 R
Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD)
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD)
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier
Type de contrôleur:
Bouton rotatif
Clavier
Rotor inclus:
FA-24x2
No
Oui
Alimentation électrique:
230 V/50 à 60 Hz (UE)
230 V/50–60 Hz (R.-U.)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type de contrôleur Rotor inclus Alimentation électrique unitSize
16815110 Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD) Bouton rotatif Oui 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15831645 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs Bouton rotatif Oui 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15841645 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs Bouton rotatif Oui 230 V/50–60 Hz (R.-U.) 1 pièce
15851635 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier Clavier Oui 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15861635 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier Clavier Oui 230 V/50–60 Hz (R.-U.) 1 pièce
15871645 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD) Bouton rotatif No 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15891635 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD) Clavier No 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15811645 Centrifugeuse 5425 Clavier No 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15851645 Centrifugeuse 5425 Bouton rotatif FA-24x2 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15861645 Centrifugeuse 5425 Bouton rotatif Oui 230 V/50–60 Hz (R.-U.) 1 pièce
15871635 Centrifugeuse 5425 Clavier Oui 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15881635 Centrifugeuse 5425 Clavier Oui 230 V/50–60 Hz (R.-U.) 1 pièce
15891645 Centrifugeuse 5425 Bouton rotatif No 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
16855100 Centrifugeuse 5425 R Clavier Oui 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 kit
16895100 Centrifugeuse 5425 R Clavier No 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
16835110 Centrifugeuse 5425 R Bouton rotatif Oui 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 kit
16875110 Centrifugeuse 5425 R Bouton rotatif No 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
16835100 Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD) Clavier Oui 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 kit
16875100 Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD) Clavier No 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
16855110 Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD) Bouton rotatif No 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
16672832 Centrifugeuse 5425 Bouton rotatif Oui 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
17474152 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD) Bouton rotatif Oui 230 V/50 à 60 Hz (UE) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16815110 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5406000410
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les nouvelles microcentrifugeuses 24 places d'Eppendorf, les Centrifuge 5425 et 5425 R, offrent une utilisation ergonomique et un large choix de rotors avec une vitesse maximale de 21 300 xg, ce qui les rend parfaitement adaptées à toutes les applications modernes de biologie moléculaire. Eppendorf et des tubes PCR de 0,2 à 5 mL.
Pour le traitement dʼéchantillons sensibles à la température, la centrifugeuse réfrigérée 5425 R offre un contrôle précis de la température grâce à son système de refroidissement avancé.
  • Couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour une manipulation simple et sûre
  • Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
  • Programme de rotor étendu (par ex. rotor de 5,0 ml, rotor à godets oscillants pour barrettes PCR)
  • Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Capacité max. du rotor : récipients de 10 x 5,0 ml
  • Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse max. 15 060 tr/min
FCR max. 21 300 x g
Affichage Grand LCD lumineux
Hauteur (impériale) extérieure 10,24 in
Niveau sonore Moyenne de 45 dB(A) au cours des 12 premières minutes et <51 dB(A) ensuite avec rotor FA-24x2
Minuteur 10 s à 9 h 59 min, avec fonction d’analyse continue
Largeur (impériale) extérieure 11,42 in
Largeur (métrique) extérieure 29 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type Microcentrifugeuse (produits DIV), prise UE
Description Centrifugeuse 5425R, réfrigérée, CE-IVD, prise UE, boutons rotatifs, avec rotor FA-24x2
Alimentation électrique 230 V/50 à 60 Hz (UE)
Type de contrôleur Bouton rotatif
Modèle Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD)
Rotor inclus Oui
Réfrigéré oui
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Rotor FA-24x2
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5425 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif.Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998.Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.