Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5425/5425 R
BIOPHARMA
Code produit 17474152 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Centrifugeuse 5425
Centrifugeuse 5425 R
Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD)
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD)
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier
Type de contrôleur:
Bouton rotatif
Clavier
Rotor inclus:
No
Oui
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz (UE)
230 V/50–60 Hz (R.-U.)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type de contrôleur Rotor inclus Alimentation électrique Conditionnement
17474152 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD) Bouton rotatif Oui 230 V 50/60 Hz (UE) 1 kit
15831645 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs Bouton rotatif Oui 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
15841645 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs Bouton rotatif Oui 230 V/50–60 Hz (R.-U.) 1 pièce
15851635 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier Clavier Oui 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
15861635 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier Clavier Oui 230 V/50–60 Hz (R.-U.) 1 pièce
15871645 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD) Bouton rotatif No 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
15891635 Centrifugeuse 5425 (EU-IVD) Clavier No 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
15811645 Centrifugeuse 5425 Clavier No 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
15851645 Centrifugeuse 5425 Bouton rotatif Oui 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
15861645 Centrifugeuse 5425 Bouton rotatif Oui 230 V/50–60 Hz (R.-U.) 1 pièce
15871635 Centrifugeuse 5425 Clavier Oui 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
15881635 Centrifugeuse 5425 Clavier Oui 230 V/50–60 Hz (R.-U.) 1 pièce
15891645 Centrifugeuse 5425 Bouton rotatif No 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
16855100 Centrifugeuse 5425 R Clavier Oui 230 V 50/60 Hz (UE) 1 kit
16895100 Centrifugeuse 5425 R Clavier No 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
16875110 Centrifugeuse 5425 R Bouton rotatif No 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
16835100 Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD) Clavier Oui 230 V 50/60 Hz (UE) 1 kit
16875100 Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD) Clavier No 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
16815110 Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD) Bouton rotatif Oui 230 V 50/60 Hz (UE) 1 kit
16855110 Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD) Bouton rotatif No 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
16672832 Centrifugeuse 5425 Bouton rotatif Oui 230 V 50/60 Hz (UE) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17474152 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5405000158
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les nouvelles microcentrifugeuses 24 places d'Eppendorf, les Centrifuge 5425 et 5425 R, offrent une utilisation ergonomique et un large choix de rotors avec une vitesse maximale de 21 300 xg, ce qui les rend parfaitement adaptées à toutes les applications modernes de biologie moléculaire. Eppendorf et des tubes PCR de 0,2 à 5 mL.
  • Couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour une manipulation simple et sûre
  • Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
  • Programme de rotor étendu (par ex. rotor de 5,0 ml, rotor à godets oscillants pour barrettes PCR)
  • Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Capacité max. du rotor : 10 récipients de 5,0 ml
  • Vitesse maximale : 21 300 × g (15 060 tr/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 10 × 5,0 ml
Vitesse max. 15 060 tr/min
FCR max. 21 300 × g
Hauteur (impériale) extérieure 9,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 24 cm
Niveau sonore Moyenne de 45 dB(A) au cours des 12 premières minutes et < 51 dB(A) ensuite avec le rotor Fa-24x2.
Minuteur 10 s à 9 h 59 min, avec fonction d’analyse continue
Largeur (impériale) extérieure 9,5 in
Largeur (métrique) extérieure 24 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Comprend Kit rotor FA-18x2
Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés, reconnaissance automatique des déséquilibres
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz (UE)
Type de contrôleur Bouton rotatif
Modèle Centrifugeuse 5425 (EU-IVD)
Puissance 280 W
Rotor inclus Oui
Réfrigéré Non
Étalons EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, CEI 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-020, 47 CFR FCC Partie 15 (voir le manuel pour plus de détails)
Gamme de produits Centrifugeuse 5425 (EU-IVD)
Tension 230 V
Rotor Kit FA-18x2
Type d’affichage Grand écran LCD lumineux
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5425 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif.Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998.Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.