Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5425 R - Microcentrifugeuse
Code produit 31759308 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
5425 R, prise EU
5425 R, prise GB
Prise 5425 R, IVD, EU
Prise 5425 R, IVD, GB
Type de contrôleur:
Bouton
Clavier
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type de contrôleur Conditionnement
31759308 5425 R, prise EU Clavier 1 pièce
31759310 Prise 5425 R, IVD, EU Clavier 1 pièce
31759303 Prise 5425 R, IVD, GB Clavier 1 pièce
31759307 5425 R, prise GB Clavier 1 pièce
31759311 Prise 5425 R, IVD, EU Bouton 1 pièce
31759309 Prise 5425 R, IVD, GB Bouton 1 pièce
31759305 5425 R, prise EU Bouton 1 pièce
31759304 5425 R, prise GB Bouton 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31759308 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5406000117
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les microcentrifugeuses réfrigérées disposent d’un fonctionnement ergonomique et de six rotors atteignant une vitesse maximale allant jusqu’à 21 300 x g, couvrant toutes les applications de biologie moléculaire dans des tubes de 0,2 à 5 mL.
  • Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (par exemple, accélération et freinage réglables, fonction courte sans pression continue sur la touche)
  • OptiBowl™ Conçu pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Couvercles hermétiques Eppendorf QuickLock™ aux aérosols pour une manipulation simple et sûre
  • Caractéristiques spéciales de la centrifugeuse 5425 R :
    • Système de refroidissement exceptionnel pour le traitement d’échantillons sensibles à la température de 0,2 à 5 mL
    • La technologie du compresseur réduit les vibrations et protège vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 tubes de 1,5/2 mL
Vitesse max. 15,060 rpm
FCR max. 21,300 x g
Niveau sonore <54 dBA
Minuteur 10 s à 9 h 59 min., avec fonction de course continue
Largeur (impériale) extérieure 11,42 in
Largeur (métrique) extérieure 29 cm
Type de contrôleur Clavier
Profondeur (impériale) 15,4 in
Profondeur (métrique) 39 cm
Modèle 5425 R, prise EU
Rotor inclus Oui
Réfrigéré oui
Tension 230 V
Rotor FA-24x2 QuickLock Pro
Type de produit Microcentrifugeuse
Type d’affichage Grand écran LCD lumineux
Plage de températures (métrique) -10 °C à +40 °C