Learn More
Eppendorf Centrifugeuse 5427 R
BIOPHARMA
Code produit 17824744 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Comprend:
Avec rotor FA-45-30-11
Avec rotor FA-45-48-11
Sans rotor
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Comprend Conditionnement
17824744 230 V, 50/60 Hz (UE) Sans rotor 1 pièce
17844744 230 V, 50/60 Hz (UE) Avec rotor FA-45-48-11 1 pièce
17854744 230 V, 50/60 Hz (UE) Avec rotor FA-45-30-11 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17824744 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5429000010
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse 5427 R contient un réfrigérant naturel (R290) pour protéger vos échantillons et l'environnement.
  • Capacité du rotor : 48 x 1,5/2,0 mL et 12 x 5,0 mL
  • QuickLock rotor pour un verrouillage facile du couvercle
  • Vitesse maximale de 25 001 xg (16 220 tr/min)
  • Le rotor haute capacité de 48 places augmente la productivité et permet un gain de temps.
  • Fermeture douce au toucher d'un seul doigt pour une utilisation ergonomique
  • Plage de températures de -11 °C à 40 °C
  • FastTemp fonction de pré-refroidissement rapide (11 minutes à partir de ∼23 °C à 4 °C)
  • Arrêt automatique programmable après 1, 2, 4 ou 8 heures d'inutilisation pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie du compresseur.
  • Le drain de condensation intégré élimine l'accumulation d'eau
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection du déséquilibre pour plus de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Vitesse max. 16,220 rpm
FCR max. 25,001 x g
Hauteur (impériale) extérieure 10 in
Hauteur (métrique) extérieure 25.4 cm
Niveau sonore < 55 dBA avec le rotor FA-45-48-11
Minuteur 5 s à 9 h 59.
Largeur (impériale) extérieure 12,6 in
Largeur (métrique) extérieure 31.9 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Comprend Sans rotor
Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz (UE)
Modèle Centrifugeuse 5427 R, boutons rotatifs
Puissance 495 W
Réfrigéré oui
Tension 230 V
Type de produit Microcentrifugeuse
Type d’affichage Grand écran LCD lumineux