Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Code produit 17454132 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse max.:
4 400 tr/min
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse max. Conditionnement
17454132 4 400 tr/min 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17454132 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5702000485
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
5702 polyvalentes à faible vitesse a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire ayant un débit moyen. Extrêmement silencieuses et très compactes, elles s’intègrent facilement aux paillasses.
  • Vitesse max. : 3 000 x g (4 400 tr/min)
  • Encombrement très compact adapté à tout type de paillasse de laboratoire
  • Fonctionnement très silencieux
  • Faible hauteur d'accès pour simplifier le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonction SOFT pour une accélération et un freinage en douceur. Optimisée pour la séparation cellulaire réalisée avec gradient de centrifugation
  • La fonction At set RPM lance la minuterie une fois la vitesse de rotation sélectionnée atteinte pour des cycles de centrifugation reproductibles
  • Verrouillage des touches pour éviter les déréglages
  • Cuve de la centrifugeuse en acier inoxydable : antirouille et facile à nettoyer
  • Détection électronique de balourd pour un maximum de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type de contrôleur Rotary Knobs
FCR max. 3,000 x g
Vitesse max. 4 400 tr/min
Gamme de produits Centrifuge 5702
Réfrigéré No
Comprend Rotor A-4-38, Adapters for 13/16 mm blood collection tubes (2 sets of 2 adapters)
Niveau sonore < 46 dB(A) with Rotor A-4-38
Minuteur 0 to 99 min., with continuous run function
Largeur (impériale) extérieure 15 in.
Largeur (métrique) extérieure 38 cm
Hauteur (impériale) extérieure 10.6 in.
Hauteur (métrique) extérieure 27 cm
Alimentation électrique 230V/50–60Hz (GB)
Tension 230 V
Puissance 380 W
Type d’affichage LCD