Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
Code produit 15855083 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs
Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin de 13/16 mm, 2 jeux de 2 adaptateurs
Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 à 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond de 2,6 à 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs
Sans rotor
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
230 V, 50/60 Hz (GB)
Modèle:
Centrifugeuse 5702
Centrifugeuse 5702 (EU-IVD)
Centrifugeuse 5702 R
Centrifugeuse 5702 R (EU-IVD)
Centrifugeuse 5702 RH
Centrifugeuse 5702 RH (EU-IVD)
Centrifugeuse 5702 (EU-IVD), boutons rotatifs
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Alimentation électrique Modèle Conditionnement
15855083 Sans rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifugeuse 5702 1 pièce
10746805 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 (EU-IVD) 1 pièce
12853242 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 (EU-IVD) 1 pièce
17322831 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 à 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond de 2,6 à 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 (EU-IVD) 1 kit
17342831 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 à 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond de 2,6 à 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifugeuse 5702 (EU-IVD), boutons rotatifs 1 kit
10469451 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 (EU-IVD) 1 pièce
12853252 Sans rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifugeuse 5702 (EU-IVD), boutons rotatifs 1 pièce
15865083 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 1 kit
15875083 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifugeuse 5702 1 kit
17332831 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 à 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond de 2,6 à 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 1 kit
15845083 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 1 pièce
10194444 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin de 13/16 mm, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 R (EU-IVD) 1 pièce
12689355 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 R (EU-IVD) 1 pièce
10772963 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 R 1 pièce
15805093 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin de 13/16 mm, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 R 1 kit
15825093 Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 R 1 kit
15885083 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 R 1 pièce
10485762 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 RH (EU-IVD) 1 pièce
15845093 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5702 RH 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15855083 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5702000065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme des centrifugeuses Eppendorf 5702 polyvalentes à faible vitesse a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire ayant un débit moyen. Extrêmement silencieuses et très compactes, elles s’intègrent facilement aux paillasses.
  • Vitesse maximale : 3 000 x g (4 400 tr/min)
  • Compact pour s’adapter à chaque paillasse de laboratoire
  • Fonctionnement très silencieux pour un environnement de travail agréable
  • Faible hauteur d’accès pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonction de freinage en douceur pour ralentir l’accélération et le freinage. Séparation des cellules optimisée par centrifugation en gradient
  • La fonction À un tr/min défini démarre le minuteur lorsque la vitesse de rotation sélectionnée a été atteinte pour les cycles de centrifugation reproductibles
  • Le verrou empêche les réglages involontaires
  • La chambre du rotor en acier inox est antirouille et facile à nettoyer
  • Détection de déséquilibrage électronique pour une sécurité maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Sans rotor
FCR max. 3 000 × g
Vitesse max. 4,400 rpm
Réfrigéré non
Niveau sonore <52 dB(A) avec rotor A-4-38
Dimensions (L x l x H) extérieures 320 x 400 x 240 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz (GB)
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Hauteur (impériale) extérieure 9,6 in
Hauteur (métrique) extérieure 24 cm
Minuteur 0 s à 99 min, avec fonction de marche continue
Largeur (impériale) extérieure 12,6 in
Largeur (métrique) extérieure 32 cm
Puissance 200 W
Type de contrôleur Bouton rotatif
Modèle Centrifugeuse 5702
Ventilée oui
Rotor inclus Non
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Type d’affichage LCD
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5702/5702 R/5702 RH est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.