Description
- Vitesse maximale : 3 000 x g (4 400 tr/min)
- Compact pour s’adapter à chaque paillasse de laboratoire
- Fonctionnement très silencieux pour un environnement de travail agréable
- Faible hauteur d’accès pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
- Fonction de freinage en douceur pour ralentir l’accélération et le freinage. Séparation des cellules optimisée par centrifugation en gradient
- La fonction À un tr/min défini démarre le minuteur lorsque la vitesse de rotation sélectionnée a été atteinte pour les cycles de centrifugation reproductibles
- Le verrou empêche les réglages involontaires
- La chambre du rotor en acier inox est antirouille et facile à nettoyer
- Détection de déséquilibrage électronique pour une sécurité maximale
Spécification
Spécification
| Comprend | Rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 à 10 mL et adaptateurs pour tubes à fond rond de 2,6 à 7 mL, 2 jeux de 2 adaptateurs |
| Type | Centrifugeuses de paillasse |
| FCR max. | 3 000 × g |
| Vitesse max. | 4400 tr/min |
| Réfrigéré | Non |
| Niveau sonore | < 52 dB(A) |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Affichage | LCD |
| Minuteur | 0 s à 99 min, avec fonction de marche continue |
| Afficher plus |
La centrifugeuse 5702/5702 R/5702 RH est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.