Learn More
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Type de contrôleur | Clavier |
| Capacité | 4 x 250 ml |
| FCR max. | 20 913 x g |
| Réfrigéré | No |
| Comprend | Rotor A-4-44 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL |
| Modèle | Centrifugeuse 5804 (EU-IVD) |
| Niveau sonore | <62 dB(A) |
| Durée de fonctionnement | 1 à 99 min |
| Fonctions de sécurité | Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?