Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5804/5804 R
BIOPHARMA
Code produit 15825103 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Rotor A-4-44 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL
Rotor S-4-72 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL
Sans rotor
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5804
Centrifugeuse 5804 (EU-IVD)
Centrifugeuse 5804 R
Centrifugeuse 5804 R (EU-IVD)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Alimentation électrique Modèle Conditionnement
15825103 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 R 1 pièce
10022724 Rotor A-4-44 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 (EU-IVD) 1 pièce
12806213 Rotor S-4-72 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 (EU-IVD) 1 pièce
10344701 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 (EU-IVD) 1 pièce
15885093 Rotor A-4-44 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 1 kit
15805103 Rotor S-4-72 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 1 kit
15865093 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 1 pièce
10246074 Rotor A-4-44 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 R (EU-IVD) 1 pièce
12816213 Rotor S-4-72 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 R (EU-IVD) 1 pièce
10334751 Sans rotor 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 R (EU-IVD) 1 pièce
15845103 Rotor A-4-44 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 R 1 kit
15865103 Rotor S-4-72 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5804 R 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15825103 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5805000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8525.00€
    7767.00€ / 1 pièces
    Économisez 758.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse Eppendorf grande vitesse 5804/5804 R est une centrifugeuse de capacité moyenne, idéale pour les applications moléculaires dans des tubes allant jusqu’à 250 ml. Elle offre également une polyvalence exceptionnelle avec la capacité de prendre des rotors à godets oscillants et à angles fixes, ainsi que des plaques Deep Well.
  • Les rotors à godets oscillants et les adaptateurs peuvent accueillir des tubes et des flacons de 0,2 ml à 250 ml
  • Rotors à plaques pour la centrifugation de tous les types de plaques suivants : MTP, PCR, culture cellulaire ou Deep Well
  • Rotors à angles fixes pour les applications à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 85 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 20 913 × g (14 000 tr/min)
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Faible hauteur d’accès de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Type de contrôleur Clavier
    FCR max. 20 913 x g
    Vitesse max. 14 000 tr/min
    Réfrigéré Oui
    Comprend Sans rotor
    Modèle Centrifugeuse 5804 R
    Niveau sonore <58 dB(A)
    Rotor inclus Non
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds
    Étalons EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC partie 15 classe A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Minuteur 1 min à 99 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
    Dimensions (L x l x H) extérieures 64 x 55 x 34 cm
    Largeur (impériale) extérieure 25,0 in
    Largeur (métrique) extérieure 63,4 cm
    Hauteur (impériale) extérieure 13,5 in
    Hauteur (métrique) extérieure 34,2 cm
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Tension 230 V
    Puissance 1650 W
    Fréquence 50/60 Hz
    Type de produit Centrifugeuses de paillasse
    Plage de températures (métrique) -9 °C à +40 °C
    Type d’affichage Grand écran LCD lumineux