Description
- Les rotors à godets oscillants et les adaptateurs peuvent accueillir des tubes et des flacons de 0,2 ml à 250 ml
- Rotor à plaque pour centrifugation de tous types de MTP, PCR, culture cellulaire, ou Deepwell Plates
- Rotors à angles fixes pour les applications à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 85 ml
- Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 20 913 x g (14 000 tr/min)
- Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
- Faible hauteur d’accès de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
- Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
- Dimensions compactes assurant un gain d’espace appréciable
- Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
Spécification
Spécification
| Capacité | 2 x 5 MTP, 2 x 2 DWP |
| FCR max. | 2,250 x g |
| Vitesse max. | 3,700 rpm |
| Réfrigéré | Oui |
| Rotor | A-2-DWP |
| Rotor inclus | Oui |
| Type de prise | UE |