Specifications
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Type de contrôleur | Clavier |
| Capacité | 4 × 750 ml |
| FCR max. | 20,913 ×g |
| Vitesse max. | 14,000 tr/min |
| Réfrigéré | No |
| Comprend | Rotor A-4-62 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL |
| Modèle | Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) |
| Niveau sonore | <70 dB(A) |
| Durée de fonctionnement | 1 à 99 min |
| Show More |
La centrifugeuse 5810/5810 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.