Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5810/5810 R
BIOPHARMA
Code produit 15825123 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Rotor A-4-62 incluse adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Rotor A-4-81 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes à corps ronds 13/16 mm
Sans rotor
Modèle:
Centrifugeuse 5810
Centrifugeuse 5810 (EU-IVD)
Centrifugeuse 5810 R
Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD)
Réfrigéré:
No
Oui
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Modèle Réfrigéré Alimentation électrique unitSize
15825123 Rotor A-4-81 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
10595074 Rotor A-4-62 incluse adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10470975 Rotor A-4-81 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15127765 Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes à corps ronds 13/16 mm Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
12826213 Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10000461 Sans rotor Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15805113 Rotor A-4-62 incluse adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15825113 Rotor A-4-81 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15865113 Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes à corps ronds 13/16 mm Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15845113 Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15885103 Sans rotor Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10052674 Rotor A-4-62 incluse adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10012724 Rotor A-4-81 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15137765 Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes à corps ronds 13/16 mm Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
12836213 Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10460713 Sans rotor Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15805123 Rotor A-4-62 incluse adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15865123 Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes à corps ronds 13/16 mm Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15845123 Rotor S-4-104 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15885113 Sans rotor Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 15825123 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5811000420
Edge
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
La centrifugeuse Eppendorf 5810/5810 R est la centrifugeuse quotidienne parfaite pour les laboratoires ayant des besoins de débit moyen. Bien que son encombrement soit extrêmement réduit, elle offre une réelle polyvalence pour accueillir à la fois des tub
  • Les rotors à godets oscillants et les adaptateurs peuvent accueillir des tubes et des flacons de 0,2 ml à 750 ml
  • Rotor à plaques pour la centrifugation de tous les types de MTP, de PCR, de culture cellulaire ou Deepwell Plates
  • Rotors à angles fixes pour les applications à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 85 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 20 913 × g (14 000 tr/min)
  • étanche aux aérosols Eppendorf QuickLock™ bouchons et couvercles pour une utilisation facile d’une seule main
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Faible hauteur d’accès de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace appréciable
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Type de contrôleur Clavier
    FCR max. 20 913 x g
    Vitesse max. 14 000 tr/min
    Réfrigéré Oui
    Affichage Grand écran LCD lumineux
    Comprend Rotor A-4-81 Inc. adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
    Modèle Centrifugeuse 5810 R
    Niveau sonore <56 dBA
    Rotor inclus Oui
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds
    Étalons EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC partie 15 classe A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Plage de températures -9°C à +40°C
    Minuteur 1 min à 99 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
    Type Centrifugeuses de paillasse
    Dimensions (L x l x H) extérieures 70 x 61 x 35 cm
    Largeur (impériale) extérieure 27,6 in
    Largeur (métrique) extérieure 70,0 cm
    Hauteur (impériale) extérieure 13,6 in
    Hauteur (métrique) extérieure 34,5 cm
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Tension 230 V
    Puissance 1650 W
    Fréquence 50/60 Hz
    Show More Show Less
    La centrifugeuse 5810/5810 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.