Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5810/5810 R
BIOPHARMA
Code produit p-7159239 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Rotor A-4-62 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL
Rotor A-4-81 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL
Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL
Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm
Sans rotor
Modèle:
Centrifugeuse 5810
Centrifugeuse 5810 (EU-IVD)
Centrifugeuse 5810 R
Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD)
Réfrigéré:
No
Oui
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Modèle Réfrigéré Alimentation électrique Conditionnement
10595074 Rotor A-4-62 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10470975 Rotor A-4-81 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15127765 Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
12826213 Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10000461 Sans rotor Centrifugeuse 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15805113 Rotor A-4-62 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15825113 Rotor A-4-81 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15865113 Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15845113 Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15885103 Sans rotor Centrifugeuse 5810 No 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10052674 Rotor A-4-62 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10012724 Rotor A-4-81 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15137765 Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
12836213 Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
10460713 Sans rotor Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD) Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15805123 Rotor A-4-62 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15825123 Rotor A-4-81 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15865123 Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15845123 Rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15885113 Sans rotor Centrifugeuse 5810 R Oui 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10595074 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5810000327
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse Eppendorf 5810/5810 R est la centrifugeuse quotidienne parfaite pour les laboratoires ayant des besoins de débit moyen. Bien que son encombrement soit extrêmement réduit, elle offre une réelle polyvalence pour accueillir à la fois des tub
  • Les rotors à godets oscillants et les adaptateurs peuvent accueillir des tubes et des flacons de 0,2 ml à 750 ml
  • Rotors à plaques pour la centrifugation de tous types de MTP, PCR, culture cellulaire ou Deepwell Plates
  • Rotors à angles fixes pour les applications à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 85 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 20 913 × g (14 000 tr/min)
  • Étanchéité aux aérosols Eppendorf QuickLock™ bouchons et couvercles pour une utilisation facile d'une seule main
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Faible hauteur d’accès de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace appréciable
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Type de contrôleur Clavier
    Capacité 4 × 750 ml
    FCR max. 20,913 ×g
    Vitesse max. 14,000 tr/min
    Réfrigéré No
    Comprend Rotor A-4-62 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL
    Modèle Centrifugeuse 5810 (EU-IVD)
    Niveau sonore <70 dB(A)
    Durée de fonctionnement 1 à 99 min
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds
    Étalons EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Minuteur 1 min à 99 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
    Ventilée Oui
    Largeur (impériale) extérieure 21,1 in
    Largeur (métrique) extérieure 53.5 cm
    Hauteur (impériale) extérieure 13,6 in
    Hauteur (métrique) extérieure 34.5 cm
    Profondeur (métrique) 608 mm
    Poids net 68 kg
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Tension 230 V
    Puissance 900 W
    Type de produit Centrifugeuses de paillasse
    Plage de températures (métrique) 2C° à 40C°
    Type d’affichage Grand écran LCD lumineux
    Afficher plus Afficher moins
    La centrifugeuse 5810/5810 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.