Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5910 R High Speed Package (EU)
GREENER_CHOICE
Code produit 16612842 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
:
Prise EU
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16612842 Prise EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16612842 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5942000148
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La centrifugeuse 5910 R offre une gestion avancée de la température et une plus grande flexibilité que les centrifugeuses polyvalentes standard.
  • Kit à grande vitesse
  • Avec rotor FA-6x50
  • Réfrigéré
  • Les bouchons et couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols permettent un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
FCR max. 22 132 x g
Affichage Grand écran LCD lumineux
Hauteur (impériale) extérieure 14,5 in
Minuteur De 10 s à 99 h 59 min, avec fonction d’exécution continue, centrifugation rapide
Largeur (impériale) extérieure 28,3 in
Largeur (métrique) extérieure 72 cm
Puissance 1650 W
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Plage de vitesses maximum 100 à 14 000 tr/min
Stockage de programmes 99 (5 touches de programmation)
Profil (accélération / freinage) 10/10