Description
- Capacité : 400 ml
- Forme : ronde, col large, fond plat
- Dimensions (diamètre x hauteur) : 81 x 117 mm
- Durée de vie : minimum 2 ans ou 250 cycles pour 30 min à 4°C– 25°C
- Autoclavable : minimum 50 cycles à 125°C
- Matériau : polypropylène (PP)
- FCR maximale : 5 263 x g (centrifugeuse 5910 R avec rotor S - 4 x 400)
- Ensemble de 2 pièces
- Adaptateur requis (n° de catalogue 5910 706.006)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 400 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 118x133 mm |
| Matériau | polypropylène |
| Conditionnement | lot de 2 |
| Bouche | Large |
| Forme | Rond |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5910 R avec rotor S - 4 x 400 |
| Diamètre (métrique) | 81 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |