Learn More
Eppendorf™ Flacon à col large pour centrifugeuse 5910 R
Code produit 16336495 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16336495 1 l 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16336495 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5910770006
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Flacon à fond plat rond à col large pour centrifugeuse 5910 R avec rotor S - 4 x 400
  • Capacité : 1 000 mL
  • Forme : ronde, col large, fond plat
  • Dimensions (diamètre x hauteur) : 118 x 133 mm
  • Durée de vie : minimum 2 ans ou 250 cycles pour 30 min à 4°C - 25°C
  • Autoclavable : minimum 50 cycles à 125°C
  • Matériau : polypropylène (PP)
  • FCR maximale : 4 415 x g (centrifugeuse 5910 R avec rotor S - 4 x Universel)
  • Ensemble de 2 pièces
  • Adaptateur requis (n° de catalogue 5910 756.003)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Dimensions (L x l x H) 81 x 177 mm
Matériau polypropylène
Conditionnement lot de 2
Bouche Large
Diamètre (métrique) 118 mm
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond