Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17151842 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Rotor
Seaux et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 à 250 mL
Seaux et adaptateurs universels pour tubes et plaques coniques de 5 mL/15 mL/50 mL
Seaux ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL
Seaux universels et adaptateurs de 1 L (4 x), Eppendorf Bouteilles de 1 L (4 x)
avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL
sans rotor
Alimentation électrique:
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD)
Centrifugeuse 5910 Ri
Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Alimentation électrique Modèle unitSize
17151842 Seaux et adaptateurs universels pour tubes et plaques coniques de 5 mL/15 mL/50 mL 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD) 1 kit
17181842 Seaux ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD) 1 kit
17101842 Seaux et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 à 250 mL 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD) 1 kit
17131832 sans rotor 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD) 1 pièce
17161832 Rotor 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri 1 kit
17191842 Seaux ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri 1 kit
17181832 Seaux universels et adaptateurs de 1 L (4 x), Eppendorf Bouteilles de 1 L (4 x) 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri 1 kit
17141842 Seaux et adaptateurs universels pour tubes et plaques coniques de 5 mL/15 mL/50 mL 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri 1 kit
17111842 Seaux et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 à 250 mL 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri 1 kit
17121852 avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile 1 kit
17121832 sans rotor 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5910 Ri 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17151842 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5943000319
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse 5910 Ri se distingue par une interface d’écran tactile intuitive et une gamme de solutions innovantes faciles à utiliser, pour la documentation et la gestion des utilisateurs. Sa grande variété de rotors à angles fixes et à godets oscillants peut accueillir un large éventail d’applications dans un format compact.
  • Grande interface tactile de 7 in pour des réglages ultra-rapides grâce à une fonction de favoris unique.
  • Gestion des utilisateurs avec prise en charge de plusieurs niveaux d’autorisation et fonctions de documentation conformes aux exigences BPL/GxP
  • Rotors à godets oscillants et adaptateurs pour tubes et flacons de 0,2 mL à 1000 mL ainsi que tous types de MTP, PCR ou Deepwell Plates
  • Rotors à angles fixes pour les applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 250 ml
  • Vitesse de centrifugation élevée jusqu'à 22 132 xg (14 000 tr/min)
  • Étanchéité aux aérosols Eppendorf QuickLock™ bouchons et couvercles pour un verrouillage rapide et ergonomique
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Plage de température de -11 °C à 40 °C
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
FCR max. 22 132 x g
Réfrigéré Oui
Affichage Interface tactile
Comprend Seaux et adaptateurs universels pour tubes et plaques coniques de 5 mL/15 mL/50 mL
Modèle Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD)
Niveau sonore <53 dB(A) avec rotor S-4 x Universel
Profil (accélération / freinage) 10/10
Stockage de programmes 99
Rotor S-4 xUniversal
Rotor inclus Oui
Plage de températures -11°C à +40°C
Minuteur 10 s à 99 h 59 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
Type Centrifugeuse de paillasse
Largeur (impériale) extérieure 28,3 in
Largeur (métrique) extérieure 72 cm
Hauteur (impériale) extérieure 14,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 37 cm
Profondeur (impériale) 25,9 in
Profondeur (métrique) 68 cm
Alimentation électrique 230 V/50 à 60 Hz (UE)
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz