Learn More
Descripción
- Grande interface tactile de 7 in pour des réglages ultra-rapides grâce à une fonction de favoris unique.
- Gestion des utilisateurs avec prise en charge de plusieurs niveaux d’autorisation et fonctions de documentation conformes aux exigences BPL/GxP
- Rotors à godets oscillants et adaptateurs pour tubes et flacons de 0,2 mL à 1000 mL ainsi que tous types de MTP, PCR ou Deepwell Plates
- Rotors à angles fixes pour les applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 250 ml
- Vitesse de centrifugation élevée jusqu'à 22 132 xg (14 000 tr/min)
- Étanchéité aux aérosols Eppendorf QuickLock™ bouchons et couvercles pour un verrouillage rapide et ergonomique
- Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
- Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
- Plage de température de -11 °C à 40 °C
- Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
Especificaciones
Especificaciones
| FCR max. | 22 132 x g |
| Réfrigéré | Oui |
| Comprend | Seaux ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL |
| Modèle | Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD) |
| Niveau sonore | <57 dB(A) avec rotor S-4 x 750 |
| Profil (accélération / freinage) | 10/10 |
| Stockage de programmes | 99 |
| Rotor | S-4x750 |
| Rotor inclus | Oui |
| Minuteur | 10 s à 99 h 59 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?