Seaux et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 à 250 mL
Seaux et adaptateurs universels pour tubes et plaques coniques de 5 mL/15 mL/50 mL
Seaux ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL
Seaux universels et adaptateurs de 1 L (4 x), Eppendorf Bouteilles de 1 L (4 x)
avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL
sans rotor
Alimentation électrique:
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD)
Centrifugeuse 5910 Ri
Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Comprend
Alimentation électrique
Modèle
Conditionnement
17191842
Seaux ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri
1 kit
17181842
Seaux ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD)
1 kit
17151842
Seaux et adaptateurs universels pour tubes et plaques coniques de 5 mL/15 mL/50 mL
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD)
1 kit
17101842
Seaux et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 à 250 mL
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD)
1 kit
17131832
sans rotor
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD)
1 pièce
17161832
Rotor
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri
1 kit
17181832
Seaux universels et adaptateurs de 1 L (4 x), Eppendorf Bouteilles de 1 L (4 x)
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri
1 kit
17141842
Seaux et adaptateurs universels pour tubes et plaques coniques de 5 mL/15 mL/50 mL
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri
1 kit
17111842
Seaux et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 à 250 mL
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri
1 kit
17121852
avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile
1 kit
17121832
sans rotor
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5910 Ri
1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
La centrifugeuse 5910 Ri se distingue par une interface d’écran tactile intuitive et une gamme de solutions innovantes faciles à utiliser, pour la documentation et la gestion des utilisateurs. Sa grande variété de rotors à angles fixes et à godets oscillants peut accueillir un large éventail d’applications dans un format compact.
Grande interface tactile de 7 in pour des réglages ultra-rapides grâce à une fonction de favoris unique.
Gestion des utilisateurs avec prise en charge de plusieurs niveaux d’autorisation et fonctions de documentation conformes aux exigences BPL/GxP
Rotors à godets oscillants et adaptateurs pour tubes et flacons de 0,2 mL à 1000 mL ainsi que tous types de MTP, PCR ou Deepwell Plates
Rotors à angles fixes pour les applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 250 ml
Vitesse de centrifugation élevée jusqu'à 22 132 xg (14 000 tr/min)
Étanchéité aux aérosols Eppendorf QuickLock™ bouchons et couvercles pour un verrouillage rapide et ergonomique
Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
Plage de température de -11 °C à 40 °C
Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.