Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5920 R - Grande centrifugeuse réfrigérée
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15546136 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacité:
4 x 1 000 ml / 4 x 7 MTP
Comprend:
Sans rotor
Tension:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité Comprend Tension unitSize
15546136 4 x 1 000 ml / 4 x 7 MTP Sans rotor 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15546136 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5948000018
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le réfrigéré Eppendorf La centrifugeuse 5920 R offre des performances à haut débit et une gestion avancée de la température dans une conception très compacte. Avec une capacité allant jusqu'à 4 tubes coniques de 1 000 mL / 52 tubes coniques de 50 mL, il peut faire tourner à la fois des plaques et des tubes dans le même godet pour une réelle flexibilité.
  • Couvercle de centrifugeuse avec fermeture douce au toucher.
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail.
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace précieux sur la paillasse.
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection du déséquilibre pour une sécurité de fonctionnement maximale.
  • Étanchéité aux aérosols Eppendorf QuickLock™ Les bouchons et couvercles permettent un verrouillage rapide et ergonomique.
  • Les rotors et adaptateurs à godets oscillants acceptent les tubes et les bouteilles de 0,2 mL à 1 000 mL.
  • Options de rotor à plaques pour la centrifugation de tous types de MTP, PCR ou Deepwell Plates .
  • Rotors à angle fixe pour applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 mL à 50 mL.
  • FastTemp fonction de pré-refroidissement rapide.
  • FastTemp pro™ Cette fonction permet un prérefroidissement automatique basé sur une date et une heure préprogrammables.
  • Le refroidissement continu maintient une température constante une fois le cycle terminé. – Vos échantillons restent frais.
  • La fonction d'arrêt ECO s'active après 8 heures (réglable) de non-utilisation afin de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du compresseur.
  • Technologie de contrôle dynamique du compresseur (DCC) pour des performances de refroidissement précises.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type de contrôleur Clavier
Capacité 4 x 1 000 ml / 4 x 7 MTP
FCR max. 21 194 x g
Vitesse max. 14 000 tr/min
Gamme de produits Eppendorf 5920 R
Réfrigéré Oui
Affichage Grand écran LCD lumineux
Comprend Sans rotor
Modèle 5920 R (EU-IVD), clavier
Niveau sonore <55 dBA
Rotor Non inclus
Rotor inclus Non
Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds
Étalons EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC partie 15 classe A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
Minuteur 10 s à 99 h 59 min, Fonction de fonctionnement continu, Essorage court
Type Centrifugeuse de paillasse
Dimensions (L x l x H) extérieures 74 x 71 x 40 cm (29,2 x 27,8 x 15,9 in)
Largeur (impériale) extérieure 29,2 in
Largeur (métrique) extérieure 74 cm
Hauteur (impériale) extérieure 15,9 in
Hauteur (métrique) extérieure 40 cm
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Tension 230 V
Puissance 1650 W
Fréquence 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.