Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour centrifugeuse pour tubes Falcon™ de 50 ml
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Adaptateur pour centrifugeuse
- Pour tubes Falcon de 50 ml
- Pour rotor de type A-4-62
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | Conique |
| Capacité | 50 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor de type A-4-62 |
| Taille de l’alésage (métrique) | 31 mm |
| Nbre de positions | 4 |
| Nb par paquet | 2/boîte |