Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour centrifugeuses
Code produit 10592774 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 tube conique de 15 ml
1 tube de prélèvement sanguin 7 à 15 ml
Type:
Adaptateur pour petit alésage
Adaptateur à grand alésage
adaptateur pour tubes
À utiliser avec (équipement):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Conditionnement:
2 pièces
8 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type À utiliser avec (équipement) unitSize
10592774 1 tube de prélèvement sanguin 7 à 15 ml Adaptateur à grand alésage Rotor F-35-6-30 2 pièces
10638004 1 tube de prélèvement sanguin 7 à 15 ml Adaptateur pour petit alésage Rotor F-35-6-30 2 pièces
10789272 1 tube conique de 15 ml adaptateur pour tubes Rotor A-8-17 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10592774 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5427734007
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
  • Accessoire pour les équipements de manipulation de liquides Eppendorf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur à grand alésage
Capacité 1 tube de prélèvement sanguin 7 à 15 ml
Diamètre max. du tube 16 mm
Longueur max. du tube de 90 à 105 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor F-35-6-30
Description Adaptateur, grand alésage
Nb par paquet 2/boîte