Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de centrifugeuse pour rotors pour 5810 et 5810R
Code produit 10293172 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1,2 à 5 ml
1,5 à 2 ml
15 ml
18 à 30 ml
180 à 250 ml
2,6 à 7 ml
3 à 15 ml
30 à 50 ml
50 à 75 ml
50 mL
7 à 18 ml
80 à 120 ml
Conditionnement:
2 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10293172 1,2 à 5 ml 2 pièces
11518623 1,5 à 2 ml 2 pièces
10554332 15 ml -
10326802 180 à 250 ml 2 pièces
10134961 2,6 à 7 ml 2 pièces
11528623 3 à 15 ml 2 pièces
11548623 30 à 50 ml 2 pièces
10776695 18 à 30 ml 2 pièces
10102082 50 à 75 ml 2 pièces
10106771 50 mL 2 pièces
10253222 7 à 18 ml 2 pièces
11558623 80 à 120 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10293172 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5810750008
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles dans un vaste choix de configurations pour un large éventail d’applications
  • Adaptateurs pour centrifugeuses Eppendorf™ 5810 et 5810R.
  • Compatibles avec les tubes coniques ou plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Plat
Capacité 1,2 à 5 ml
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse à rotors 5810 et 5810R
Taille de l’alésage (métrique) 11 mm
Nbre de positions 100
Nb par paquet 2/boîte