Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de centrifugeuse pour rotors pour 5810 et 5810R
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Adaptateurs pour centrifugeuses Eppendorf™ 5810 et 5810R.
- Compatibles avec les tubes coniques ou plats
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | Plat |
| Capacité | 180 à 250 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse à rotors 5810 et 5810R |
| Taille de l’alésage (métrique) | 62 mm |
| Nbre de positions | 4 |
| Nb par paquet | 2/boîte |