Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors à plaques pour centrifugeuses
Code produit 10314862 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Plaque PCR à 384 puits
Plaque PCR à 96 puits
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10314862 Plaque PCR à 384 puits 2 pièces
10446332 Plaque PCR à 96 puits -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10314862 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5825713001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les rotors à plaques.
  • Disponibles en plaques PCR à 96 puits ou 384 puits
  • Kits de 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Plaque PCR
Capacité Plaque PCR à 384 puits
À utiliser avec (équipement) Tous les godets de rotor MTP/DWP
Nbre de positions 4
Nb par paquet 2/boîte