Learn More
Fisherbrand™ Porte-câbles pour flacon à centrifugeuse
Code produit 30276783 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacon (500 ml)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30276783 Flacon (500 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30276783
Expédition estimée: 06-01-2027
Transport sécurisé et efficace des flacons pour centrifugeuse de 500 ml
  • Le support de câble pour flacon de centrifugeuse est conçu pour le transport sécurisé et stable de six flacons de centrifugeuse à fond conique de 500 ml.
  • construit à partir d’un fil métallique durable recouvert d’époxy, il offre une résistance chimique supérieure et un nettoyage facile, ce qui en fait un choix optimal pour les laboratoires, les centres de recherche et les environnements médicaux.
  • Conçu avec une poignée souple à poignée, ce support assure une manipulation confortable, tandis que sa conception compact et prend-espace permet un stockage efficace et une commodité de traitement.
  • Le support inférieur intégré stabilise les flacons, empêche leur déplacement et assure un transport sûr et sans déplacement.
  • Transporte en toute sécurité six flacons à centrifugeuse à fond conique de 500 ml, en les gardant debout et stables
  • La structure du fil enrobé d’époxy assure une résistance chimique, empêche la détection de la surface et permet un nettoyage facile
  • Le support inférieur intégré empêche les flacons de se déplacer, garantissant un transport sûr et sans renverser
  • La poignée procéder à la poignée souple offre une prise confortable et anti-décollante qui permet de faciliter le chargement et le déchargement
  • Cette conception souple fonctionne à la fois comme un support de transport et un stockage de traitement pour plus d’efficacité
  • Autoclavable à 121° C, en veillant au respect de la stérilisation biologique et du protocole de sécurité
  • La conception compact et cela permet un stockage efficace lorsqu’il n’est pas utilisé
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Flacon (500 ml)
Matériau fil enrobé de PEHD
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 33.3 cm
Comprend Portoir
Type de produit Portoir pour flacon
Diamètre (métrique) interne 93 mm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 27.94 cm
Array 2 x 3
Largeur (métrique) 21.6 cm