Learn More
Eppendorf™ Godet de centrifugeuse
Code produit 12079927 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de positions:
1
4
7
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions unitSize
12079927 7 4 pièces
10676313 1 4 pièces
15234546 4 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12079927 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5825730003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
  • Godets pour : Rotor S-24-11-AT, rotor A-4-62, rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) 7 x 50 mL Falcon™ tubes pour rotor A-4-81
Capacité 7 x 50 ml
Type de conteneur Godet
Nbre de positions 7
Quantité 4/boîte