Learn More
Grant Instruments Insert de godet de centrifugeuse
Code produit 30274374
Change view
Click to view available options
Capacité:
14 tubes de microtest de 2 ml
2 tubes de 50 ml
4 adaptateurs Vacutainer
4 tubes à centrifuger de 10 ml
4 tubes à centrifuger de 15 ml
8 tubes de 5 ml
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
30274374 14 tubes de microtest de 2 ml 4 pièces
30274379 2 tubes de 50 ml 4 pièces
30274365 4 tubes à centrifuger de 15 ml 4 pièces
30274322 4 tubes à centrifuger de 10 ml 4 pièces
30274328 4 adaptateurs Vacutainer 4 pièces
30274356 8 tubes de 5 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30274374 Fournisseur Grant Instruments Code fournisseur BA14/2U
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec le rotor BR-4U. À utiliser avec le LMC-56
  • Adaptateur de godet pour LMC-56
  • À utiliser avec le rotor BR-4U
  • Ensemble de 4 pièces
  • Adaptateur disponible pour s'adapter aux appareils suivants :
    • 14 x 2 mL Microtest Tubes
    • 2 tubes de 50 ml
    • 4 tubes à centrifuger de 15 ml
    • 4 tubes à centrifuger de 10 ml
    • 4 x Vacutainer Adaptateurs
    • 8 tubes de 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour microtubes
Type de tube Microtube
Gamme de produits Centrifugeuses
Capacité 14 tubes de microtest de 2 ml
Autoclavable Autoclavable
Diamètre max. du tube 10.5 mm
Longueur max. du tube 42 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor LMB-56 et BR-4U
Taille de l’alésage (métrique) 10.5 mm
Couleur Blanc
Récipients par adaptateur 14
FCR max. 2,070 x g
Vitesse max. 4,200 rpm
Dimension du tube Microtube 2 ml
Longueur (métrique) 40 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Largeur (métrique) 40 mm
Nb par paquet 4/Pk.