Learn More
Grant Instruments Godets de centrifugeuse
Description
- Godets pour rotor Ri-24/10
- Ensemble de 24 pièces.
- À utiliser avec le LMC-56
Tailles disponibles :
- 13 tubes de 100 mm (ex. tubes Vacutainer de 4 à 8 mL)
- 13 tubes de 75 mm (ex. tubes Vacutainer de 2 à 5 mL)
- 16 tubes de 100 mm (ex. tubes Vacutainer de 8 à 9 mL)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | LMC-56, R-24/10, Ri-24/10 |
| Type | Godet |
| Taille de l’alésage (métrique) | 16 mm |
| Couleur | Blanc |
| Type de conteneur | Vacutainer Adaptateur |
| Matériau | Polymère technique |
| Nbre de positions | 1 |
| Quantité | 24/Pk. |
| Dimension du tube | Vacutainers de 8 à 10 ml |
| Type de tube | Vacutainers |