Description
L’étalonnage des centrifugeuses inclut la vitesse et la température, le temps
- ISO 9001 : Certificat avec données avant et après.
- Exigences réglementaires : Idéal pour une organisation qui doit vérifier les performances de l'équipement selon les spécifications du fabricant. Incertitudes non requises.
- Inclus dans la prestation du service : Trouvé comme données d’étalonnage laissées ; étiquette d’étalonnage détaillée, Si une unité est hors tolérance, un ajustement est effectué
- Inclus sur le certificat accrédité : numéro de série/actif ; Données de mesure ; Conditions environnementales ; Évaluation de la conformité ; Équipements de référence utilisés
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses |
| Durée | 1 jour |
| Type de produit | Étalonnage |
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?