Learn More
Fisherbrand™ Centrifugeuse GT2
Code produit 30002340 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
No
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Conditionnement
30002340 No 1 pièce
30002337 Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30002340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5540.00€
    3632.76€ / 1 pièces
    Économisez 1907.24€
    34% de réduction
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ne perdez plus de temps pour trouver les bons numéros de partie pour votre demande. Fisherbrand™ La centrifugeuse réfrigérée GT2 expert est une centrifugeuse automatisée destinée à assurer un ordre pratique et rapide de tous les composants nécessaires à l
Facilité d’utilisation :
  • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
  • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
  • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
  • Le système permet de passer rapidement d’une application à l’autre
  • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
  • La solution de bioconfinement se ferme avec un pression, élimine les capuchons à vis et les clips compliqués
  • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée
  • Le système est certifié par la CAMR™ à Porton Up, Royaume-Uni
  • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
  • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations
Faible encombrement :
  • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Efficacité énergétique :
  • réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1.6 L
FCR max. 25,830 x g
Vitesse max. 15,200 rpm
Gamme de produits Spécialiste du GT2
Réfrigéré No
Rotor NRIN
Ventilée Oui
Alimentation électrique 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Type de produit Centrifugeuse