Description
Facilité d’utilisation :
- Capacité exceptionnelle de traiter 40 x 50 ml en une seule fois, sous des couvercles certifiés de bioconfinement
- Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
- Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
- Le système permet de passer rapidement d’une application à l’autre
- Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
- La solution de bioconfinement se ferme avec un pression, élimine les capuchons à vis et les clips compliqués
- Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée
- Le système est certifié par la CAMR™ à Porton Up, Royaume-Uni
- Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
- Sa technologie optimise la sécurité et les séparations
- Le système est ventilé
Faible encombrement :
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Efficacité énergétique :
- réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Spécification
Spécification
| Capacité | 4 L |
| FCR max. | 25,830 x g |
| Vitesse max. | 15,200 rpm |
| Gamme de produits | Spécialiste GT4 |
| Réfrigéré | No |
| Rotor | Non |
| Type | Centrifugeuse |
| Ventilée | Oui |
| Alimentation électrique | 50/60 Hz |
| Tension | 200/230 V |