Learn More
Fisherbrand™ Centrifugeuse GT4
Code produit 30002339 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
No
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Conditionnement
30002339 Oui 1 pièce
30002338 No 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30002339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9235.00€
    9050.00€ / 1 pièces
    Économisez 185.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application ! Fisherbrand™ La centrifugeuse réfrigérée GT4 Expert est une centrifugeuse basée sur une application destinée à assurer un ordre pratique et rapide de tous les composan
  • Facilité d’utilisation :
    • Capacité exceptionnelle de traiter 40 x 50 ml en une seule fois, sous des couvercles certifiés de bioconfinement
    • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
    • Le système permet de passer rapidement d’une application à l’autre
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
    • La solution de bioconfinement se ferme avec un pression, élimine les capuchons à vis et les clips compliqués
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée
    • Le système est certifié par la CAMR™ à Porton Up, Royaume-Uni
    • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations
    • Le système est ventilé
    Faible encombrement :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
    Efficacité énergétique :
    • réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 L
FCR max. 25,830 x g
Vitesse max. 15,200 rpm
Gamme de produits Spécialiste GT4
Réfrigéré Oui
Rotor Non
Alimentation électrique 50/60 Hz
Tension 200/230 V
Type de produit Centrifugeuse