Learn More
Fisherbrand™ Paquet de culture cellulaire expert pour la centrifugeuse GT4R
Product Code. 17131925 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Rotor:
4 x 1 000 ml
4 x 750 ml à rotor
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Rotor Unit Size
17131925 4 x 1 000 ml 1 pièce
17151925 4 x 750 ml à rotor 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 17131925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application ! Le Fisherbrand™ Le pack pour professionnel de la centrifugeuse réfrigérée (GT4R) est un ensemble de centrifugeuses entraîné par application, qui permet d’assurer un ordre pratique et rapide de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
  • Facilité d’utilisation :
    • Capacité exceptionnelle de traitement de 40 tubes coniques de 50 ml en un seul cycle, sous des couvercles certifiés de confinement biologique.
    • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
    • Le système permet de passer rapidement d’une application à l’autre
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
    • La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée
    • Le système est certifié par la CAMR™ à Porton Up, Royaume-Uni
    • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations
    Faible encombrement :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
    Efficacité énergétique :
    • réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
FCR max. 25 830 x g
Gamme de produits Fisherbrand
Réfrigéré Oui
Comprend Centrifugeuse réfrigérée, 4 supports de 1 000 ml, seaux, couvercles de bioconfinement, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml
Rotor 4 x 1 000 ml
Alimentation électrique 50/60 Hz
Tension 200/230 V
Type de produit Pack centrifugeuse