Learn More
Fisherbrand™ Paquet de culture cellulaire expert pour la centrifugeuse GT4R
Code produit 17151925 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rotor:
4 x 1 000 ml
4 x 750 ml à rotor
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rotor unitSize
17151925 4 x 750 ml à rotor 1 pièce
17131925 4 x 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17151925
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application ! Le Fisherbrand™ Le pack pour professionnel de la centrifugeuse réfrigérée (GT4R) est un ensemble de centrifugeuses entraîné par application, qui permet d’assurer un ordre pratique et rapide de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
  • Facilité d’utilisation :
    • Capacité exceptionnelle de traitement de 40 tubes coniques de 50 ml en un seul cycle, sous des couvercles certifiés de confinement biologique.
    • Le panneau de commande intuitif simplifie leur utilisation et fournit des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
    • Le système permet de passer rapidement d’une application à l’autre
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
    • La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée
    • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni
    • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations
    • Le système est réfrigéré
    Gain de place :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger/décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil en toute simplicité
    Efficacité énergétique :
    • réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
FCR max. 25 830 x g
Gamme de produits Fisherbrand
Réfrigéré Oui
Comprend Centrifugeuse réfrigérée, 4 supports de 750 ml, seaux, couvercles de bioconfinement, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml
Modèle Sachet de culture cellulaire GT4R Expert 3L (réfrigéré)
Rotor 4 x 750 ml à rotor
Alimentation électrique 50/60 Hz
Tension 200/230 V
Type de produit Sachet de culture cellulaire GT4R Expert 3L pour centrifugeuse réfrigérée