Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus centrifugeuse
BIOPHARMA
Code produit 10132861 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifuger MiniSpin
Centrifuger MiniSpin (EU-IVD)
Centrifuger MiniSpin plus
Centrifuger MiniSpin plus (EU-IVD)
Capacité:
12 x 1,5/2 ml
12 x 2 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Modèle Capacité Conditionnement
10132861 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifuger MiniSpin (EU-IVD) 12 x 1,5/2 ml 1 pièce
15805083 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifuger MiniSpin 12 x 2 ml 1 kit
15825083 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifuger MiniSpin plus 12 x 2 ml 1 kit
10738882 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Centrifuger MiniSpin plus (EU-IVD) 12 x 1,5/2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10132861 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5452000018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1231.00€ / 1 pièces
    Économisez 109.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec les centrifugeuses Eppendorf MiniSpin et MiniSpin plus, il n’est pas nécessaire de partager ! Ces puissantes centrifugeuses d’entrée de gamme sont suffisamment petites pour que chaque station de travail puisse en avoir une. Les pièces principales sont en métal pour une sécurité maximale et la MiniSpin plus est suffisamment rapide pour les séparations de biologie moléculaire.
  • Capacité du rotor : 12 récipients de 1,5/2,0 ml, 2 barrettes PCR de 8 tubes
  • Vitesse maximale : 14 100 x g (14 500 tr/min)
  • Très compacte
  • Temps d’accélération et de décélération < 13 s
  • Affichage numérique convivial du temps et de la vitesse
  • Bol du rotor en métal
  • Bouton de centrifugation rapide pour une centrifugation rapide et fonctionnelle
  • Le flux de ventilation optimal réduit l’accumulation de chaleur et protège les échantillons thermosensibles
  • Fermeture du bouchon par effleurement pour un verrouillage ergonomique du couvercle
  • Ouverture automatique du couvercle à la fin du cycle pour éviter le réchauffement des échantillons et faciliter l’accès à ces derniers
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité 12 x 1,5/2 ml
    Vitesse max. 14 500 tr/min
    FCR max. 14 100 x g
    Hauteur (impériale) extérieure 5,12 in
    Hauteur (métrique) extérieure 13,0 cm
    Niveau sonore <49 dB(A)
    Minuteur 15 s à 30 min
    Largeur (impériale) extérieure 8,86 in
    Largeur (métrique) extérieure 22,5 cm
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Comprend Avec rotor F-45-12-11
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés
    Ventilée Oui
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Type de contrôleur Clavier
    Profondeur (métrique) 240 mm
    Modèle Centrifuger MiniSpin (EU-IVD)
    Puissance 70 W
    Rotor inclus Oui
    Réfrigéré Non
    Profil (accélération / freinage) 13 s
    Système d’entraînement Angle fixe
    Durée de fonctionnement 15 s à 30 min
    Étalons EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, CEI 61010-1, CEI 61010-2-020
    Poids net 4,3 kg
    Fréquence 50/60 Hz
    Tension 230 V
    Type de produit Centrifugeuse Minispin
    Type d’affichage Grand écran LCD