Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrifugeuses Multi-Pro 5916
Code produit 16682754 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
No
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Conditionnement
16682754 Oui 1 pièce
16652754 No 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16682754 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30553101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour des applications dans les laboratoires de recherche, industriels et cliniques. Le FC5916 peut centrifuger de 0,2 mL à 4 x 750 mL avec des rotors à angle oscillant et fixe et des tubes de prélèvement sanguin de différentes tailles, des tubes de culture cellulaire coniques, des plaques et diverses bouteilles.
Flexibilité maximale des applications
  • Conçu pour une flexibilité d'utilisation maximale, il s'adapte efficacement à une grande variété de tubes et de flacons, notamment les microtubes, les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à fond rond, les tubes coniques, les bandes/tubes PCR et les plaques de microlitres, garantissant ainsi des performances polyvalentes et fiables pour répondre aux divers besoins des laboratoires.
  • Compatible avec jusqu'à 13 rotors et 67 accessoires en option
  • Capacité maximale de 4 tubes de 750 mL, permettant de centrifuger jusqu'à 108 tubes de sang ou 68 tubes coniques de 15 mL et 28 tubes coniques de 50 mL.
  • Centrifugation à grande vitesse (> 10 000 tr/min) pour des tubes de 0,2 mL à 1,5/2,0 mL
  • Le FC5916R possède des capacités de réfrigération à partir de 40 °C à -20 °C
  • Le R290, un fluide frigorigène respectueux de l'environnement, contribue au caractère écologique des centrifugeuses frigorifiques en minimisant leur impact environnemental et en soutenant les efforts de lutte contre le réchauffement climatique.
  • La fonction de pré-refroidissement abaisse rapidement la température du rotor et de la chambre avant le démarrage.
Conçu intuitivement pour une utilisation simple
  • Conçu pour rendre les processus de laboratoire plus efficaces et plus faciles, il comprend de nombreuses fonctionnalités et logiciels conviviaux qui permettent une utilisation intuitive.
  • La reconnaissance automatique du rotor (RFID) facilite grandement le passage d'une application à l'autre.
  • Utilisation simple à une main grâce à la combinaison bouton de sélection/molette rotative, même avec des gants
  • Un grand écran LCD rétroéclairé affiche les paramètres de centrifugation et les paramètres en temps réel sur une seule interface.
  • Stockage du programme jusqu'à 99 cycles, y compris les paramètres et les types de rotors.
Une ingénierie solide garantit la fiabilité
  • Fabriqué avec des composants de haute qualité pour une utilisation fiable et conçu en Allemagne pour des performances optimales
  • Le moteur à induction sans entretien fournit une force G maximale de 24 326 x g pour le FC5916 et de 26 331 x g pour le FC5916R.
  • Système de flux d'air optimisé pour maintenir les échantillons au frais (modèles non réfrigérés)
  • La chambre du rotor en acier inoxydable résistant aux produits chimiques et à la corrosion assure une durabilité en milieu de laboratoire.
  • Programme d'autodiagnostic enregistrant l'historique d'utilisation et d'erreurs pour faciliter la maintenance et minimiser les temps d'arrêt.
Dispositifs de sécurité pour une sécurité accrue
  • Doté de dispositifs de protection pour une sécurité et un fonctionnement fiables et redondants
  • Protection contre la survitesse, dès l'insertion du rotor
  • Détection active du balourd avec des tolérances de balourd individuelles définies pour chaque rotor
  • Système de verrouillage motorisé du couvercle pour protéger les opérateurs contre les blessures accidentelles
  • Rotors étanches et certifiés TÜV pour protéger les opérateurs des aérosols nocifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, FCC
Description Dix vitesses d’accélération et& de décélération, sélection de la durée de fonctionnement de 10 secondes à 99 heures 59 minutes ou continue, rotation rapide, système de réfrigération sans CFC, indication de température de l’échantillon (modèles réfrigérés), système de verrouillage du couvercle, protection contre les survitesses, double détection de déséquilibre
Capacité 4 x 750 ml
FCR max. 26,331 x g
Vitesse max. 16,000 rpm
Gamme de produits Frontier série 5000 Multi Pro
Réfrigéré Oui
À utiliser avec (équipement) Séparation centrifuge, préparation globale des échantillons, pelletisation cellulaire, séparation des protéines, séparation des acides nucléiques, concentration cellulaire, séparation chimique, diagnostics, préparation des échantillons environnementaux, traitement des échantillons de sang
Mémoire 99 programmes
Modèle FC5916R
Niveau sonore ≤63 ±2 dBA
Rotor inclus Non
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s, Continu, Rotation rapide
Fonctions de sécurité CE, FCC
Dimensions (H x l x P) 390 x 730 x 670 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 670 x 730 x 390 mm
Longueur (impériale) extérieure 26,4 in
Longueur (métrique) extérieure 670 mm
Largeur (impériale) extérieure 28,7 in
Largeur (métrique) extérieure 730 mm
Hauteur (impériale) extérieure 15,4 in
Hauteur (métrique) extérieure 390 mm
Profondeur (impériale) 26,4 in
Profondeur (métrique) 670 mm
Poids net 120 kg
Alimentation électrique 230 V
Tension 230 V
Puissance 1630 W
Type de prise AC Adaptateur (inclus)
Type de produit Centrifugeuse
Plage de températures (métrique) -20 °C à 40 °C
Type d’affichage LCD rétroéclairé à 2 lignes