Learn More
Eppendorf™ Services de centrifugation - QI / QO - GxP
Code produit 17349371 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuse polyvalente sans réfrigération
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17349371 Centrifugeuse polyvalente sans réfrigération 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17349371 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0082020302
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La documentation QI/QO conforme à GxP prend en charge les normes et réglementations GxP complexes qui réduisent votre charge de travail administrative et vous fournissent l’assurance qualifiée que votre instrument est installé et fonctionne conformément aux spécifications du fabricant.
  • Vérification de l’état de livraison et de l’environnement d’installation
  • Installation de l’instrument avec configuration et contrôle fonctionnel
  • Rapport IQ détaillé
  • Test des fonctions d’alarme
  • Vérification des paramètres de l’instrument
  • Rapport détaillé sur le QO
  • Gestion de la liste/gestion des écarts
  • Approbation signée par le client et le technicien de maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse polyvalente sans réfrigération
Service Offering Documentation QI / QO compatible GxP