Learn More
Eppendorf Centrifugeuse SpinPro™ 6 R
Code produit 31810725 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rotor inclus:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rotor inclus Conditionnement
31810725 Non 1 pièce
31810719 Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31810725 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5960000007
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La Eppendorf SpinPro™ 6 R est conçue pour les scientifiques modernes, réduisant les problèmes typiques des centrifugeuses. Grâce à la gestion de la durée de vie des rotors, QuickLock™ Pro, un entraînement électrique à couvercle, une documentation intelligente et un refroidissement durable, cela maximise la commodité en laboratoire.
  • Un grand 7 in. VisioNize™ Affichage tactile avec logiciel de contrôle intuitif
  • Vitesse de centrifugation élevée jusqu’à 20 000 x g (13 500 tr/min)
  • Capacité jusqu’à 2 L
  • Rotors à godets oscillants avec RFID et adaptateurs pour tubes et bouteilles de 0,2 mL à 1 000 mL et tous types de MTP, PCR ou Deepwell plaques
  • Rotors à angle fixe avec RFID pour la biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 1,5 mL à 250 mL
  • Refroidissement durable à base de CO2 avec une plage de température allant de -11 °C à +40 °C
  • Reconnaissance automatique des rotors, gestion de la durée de vie des rotors et détection de déséquilibres pour une sécurité opérationnelle maximale
  • Gestion utilisateur avec plusieurs niveaux d’autorisation et connexion utilisateur basée sur RFID
  • Commande automatique du couvercle pour une manipulation sûre et ergonomique, et couvercles Pro hermétiques Eppendorf QuickLock™ aux aérosols pour une utilisation rapide à une main
  • Connectivité vers Eppendorf VisioNize™ et LIMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ACT
Capacité 2 L
FCR max. 20,018 x g
Vitesse max. 13,500 rpm
Réfrigéré Oui
Concept écologique Refroidissement durable à base de CO2
Modèle Centrifugeuse de paillasse
Niveau sonore <62 dBA avec S-2xUniversal ID
Rotor inclus Non
Minuteur 1 s à 99 h 59 min. 59 sec., avec fonction de course continue, option de courte rotation, démarrage ou arrêt programmé par minuteur
Dimensions (L x l x H) extérieures 70,6 x 74,5 x 38,5 cm (27,8 x 29,3 x 15,2 in)
Poids net 100 kg (220.5 lb.)
Tension 220/240 V
Puissance 2160 W
Type de prise UE
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Type d’affichage Affichage tactile