Learn More
Unity Lab Services™ Service de requalification standard des centrifugeuses avec tests de cycle
Code produit 30178674
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuse
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30178674 Centrifugeuse 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30178674 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur RQCTCENSTD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Services de requalification incluant les essais de cycle pour la norme de centrifugation (documentation incluse)
Requalification (RQ) : Vérification documentée que l'équipement (tel qu'installé) fonctionne comme prévu, conformément aux spécifications du fabricant.
  • Vérifie les fonctions importantes des équipements et contribue à garantir que ceux-ci fonctionnent comme prévu par le fabricant et sont conformes aux normes et exigences.
  • Principaux tests : vitesse min/max, durée courte/étendue, température pour les modèles réfrigérés.
  • Tests de cycle (CT) : Test ponctuel qui surveille une unité et un rotor spécifié à des points de consigne prédéfinis de vitesse, de temps et de température (le cas échéant).
  • Les tests démontrent qu'une unité et un rotor spécifié peuvent répondre aux spécifications du client.
  • Veuillez noter que l'installation et la qualification opérationnelle, idéalement accompagnées de la maintenance préventive et de l'étalonnage, doivent être effectuées sur l'équipement de laboratoire avant que les services de requalification puissent être réalisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Type de produit Service de requalification