Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Table pour centrifugeuse pour 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS
Code produit 10308719
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10308719 Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10308719 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 17926
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tables pour centrifugeuse Sigma associent une hauteur de travail pratique à un encombrement calculé de manière optimale.
Les tables pour centrifugeuse Sigma associent une hauteur de travail pratique à un encombrement calculé de manière optimale.Les roulettes verrouillables permettent de déplacer et de positionner facilement les tables pour centrifugeuse dans le laboratoire.
  • Compartiment de stockage (avec deux portes)
  • Étagère coulissante pratique
Spécification
Matériau Tôle d’acier revêtue
À utiliser avec (équipement) Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS
Hauteur (métrique) 501 mm
Largeur (métrique) 650 mm